G8540
L-Glutamine
99.0-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets USP testing specifications
Szinonimák:
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, L-Glutamic acid 5-amide, Levoglutamide
About This Item
Product Name
L-Glutamine, meets USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%, from non-animal source
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
Ügynökség
meets USP testing specifications
Teszt
99.0-101.0%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D 31.5 to 33.0°, c = 10 in 2 M HCl
[α]20/D 6.3 to 7.3°, c = 4 in water
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, residual solvents, tested
izzítási maradék
≤0.10%
veszteség
≤0.30% loss on drying
szín
white
mp
185 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 25 mg/mL
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.020%
sulfate (SO42-): ≤0.020%
kation nyomok
As: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤0.10%
alkalmazás(ok)
agriculture
funkcionális csoport
amide
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Géninformáció
rat ... Ggt1(116568)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of the serum-free medium to culture mice cochlear organotypic cells.
- as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle′s medium-nutrient mixture F-12 (DMEM/F-12) medium for culturing mice seminiferous tubule segments.
- as a supplement in Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium to culture human monocytic cell line.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutamine
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?