G6392
L-Glutamine
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Szinonimák:
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, L-Glutamic acid 5-amide, Levoglutamide
About This Item
Lineáris képlet:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Molekulatömeg:
146.14
Beilstein:
1723797
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
termékcsalád
BioXtra
Forma
powder
kiszerelés
vial of 0.292 g
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white to faint yellow
mp
185 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 10 mL/vial, clear to slightly hazy
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Géninformáció
rat ... Ggt1(116568)
Alkalmazás
L-Glutamine has been used as a media supplement:
- for cochlear organotypic culturing
- in Iscove′s modified Dulbecco′s medium for HeLa cells culturing
- in Dulbecco′s modified Eagle′s medium for primary hepatocyte cell culturing
Biokémiai/fiziológiai hatások
L-Glutamine is an essential amino acid that is a crucial component of culture media that serves as a major energy source for cells in culture. L-Glutamine is very stable as a dry powder and as a frozen solution. In liquid media or stock solutions, however, L-glutamine degrades relatively rapidly. Optimal cell performance usually requires supplementation of the media with L-glutamine prior to use.
Glutamine mediates protein turnover via cellular mTOR (mammalian target of rapamycin) signalling. It is also known to be associated with the inhibition of apoptosis.
L-glutamine is an essential amino acid that is a crucial component of culture media, and serves as a major energy source for cells in culture. Optimal cell performance usually requires supplementation of the medium with L-glutamine prior to use.
Kiszerelés
50 mL amber serum vial with rubber stopper.
Alkalmasság
Qualified for use in cell culture applications, especially serum-free cell culture.
Feloldás
Prepares a 200 mM solution when reconstituted to 10 mL with sterile water.
Egyéb megjegyzések
The dipeptide L-Ala-LGln is frequently used in modern serum-free media formulations because it provides a more stable form of glutamine in vitro.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutamine
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?