Merck
G6148
Sigma-Aldrich
Glasgow Minimum Essential Medium
With L-glutamine, without tryptose phosphate broth and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
BHK medium, GMEM
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
glucose: 4.5 g/L
phenol red: 0.0213 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
NaHCO3: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Glasgow Minimum Essential Medium is suitable for the study of genetic factors affecting cell competence.
Alkalmazás
Glasgow Minimum Essential Medium has been used:
  • in toxin entry assays
  • for 3 H-palmitate labeling
  • to culture embryonic stem cells
Mennyiség
Formulated to contain 12.5 grams of powder per liter of medium.
Feloldás
Supplement with 2.75 g/L sodium bicarbonate and Tryptose phosphate broth solution (T 8159) at 100 ml/L of medium.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glasgow Minimum Essential Medium
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)