Merck
G5893
Sigma-Aldrich
Gamborg′s B-5 Basal Medium with Minimal Organics
fine powder, suitable for plant cell culture
Szinonimák:
B-5 Basal Medium, Basal Medium, Minimal Organics Medium
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.72
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
fine powder
Minőségi szint
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Gamborg′s B-5 basal medium is an efficient nutrient mixture for plants.
Gamborg′ B-5 medium may be purchased as a complete medium (G5893) or reconstituted from Vitamin 1000x (G1019) and Basal Salt Mixture (G5768) chemstocks. Use Gamborg′s B-5 (B5) medium for in vitro culture of plant cell lines and tissues such as of Taxus globosa, Splachnum ampullaceum Hedw, Linum album, Eucalyptus camaldulensis. Gamborg′s B-5 medium has been used for the culture of Annona squamosa callus.
Alkalmazás
Gamborg′s B-5 Basal Medium with Minimal Organics has also been used:
  • as a component of liquid media for the tissue culture of Brassica rapa
  • as a component of callus inducing medium for culturing Arabidopsis cardiolipin mutant seedlings
  • as a component of solid GM medium for germination of Arabidopsis seeds
Képlet variáns
With the macro- and micronutrients, and vitamins as described by Gamborg, et al. (1968).
Media Formulation
Mennyiség
Formulated to contain 3.2 grams of powder per liter of medium.
Piktogramok
Flame over circle
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)