Merck
G5154
Sigma-Aldrich
Glasgow Minimum Essential Medium
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
BHK medium, GMEM, Glasgow′s MEM
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Product Name
Glasgow Minimum Essential Medium, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
L-glutamine: no
phenol red: 0.0213 g/L
NaHCO3: 2.75 g/L
glucose: 4.5 g/L (Dextro)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
For use with adherent kidney cell lines such as baby hamster kidney cells (BHK).
Glasgow Minimum Essential Medium has been developed by modifying the Eagle′s BME medium. This medium can be used to study the genetic factors affecting cell competence.
Alkalmazás
Glasgow Minimum Essential Medium has been used to culture:
  • Hoxb7- green fluorescence protein (GFP) mouse embryonic stem (ES) cell line for the induction of ureteric bud differentiation
  • murine E14 Tg2a embryonic stem (mES) cells
  • transduced Chinese hamster ovary (CHO) cells for the expression and production of Siglec-1-Fc fusion proteins
Feloldás
Supplement with 0.292 g/L L-glutamine and Tryptose phosphate broth solution (T 8159) at 100 ml/L of medium.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glasgow Minimum Essential Medium
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)