Merck
G2549
SAFC
Glasgow Minimum Essential Medium
With sodium bicarbonate and ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
GMEM, Glasgow′s MEM
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Product Name
Glasgow Minimum Essential Medium, With sodium bicarbonate and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
Endotoxin, tested
alkatrészek
phenol red: 0.0213 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
NaHCO3: 2.75 g/L
glucose: 4.5 g/L (Dextro)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
For use with adherent kidney cell lines such as baby hamster kidney cells (BHK).
Elkészítési megjegyzés
Supplement with Tryptose phosphate broth solution (T8159) at 100 ml/L of medium.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glasgow Minimum Essential Medium
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)