G0413
β(1→4)-Galactosidase, positionally specific from Streptococcus pneumoniae
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
About This Item
CAS Number:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Forma
buffered aqueous solution
specifikus aktivitás
≥6 units/mg protein
kiszerelés
vial of 0.06 unit
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... GLB1(2720)
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
β-Galactosidase is present in bacteria, fungi, yeast and animal organs. It is also found in fruits, such as apples, almonds and apricots. β-Galactosidase is a tetramer and is made up of four polypeptide chains consisting of amino acids that assemble to form five structural domains. The domains are jelly roll barrel, a central domain that serves as an active site and the remaining domains are composed of β-sandwich and fibronectin.
Alkalmazás
β(1→4)-Galactosidase, positionally specific from Streptococcus pneumonia has been used:
- as a position-specific enzyme to study its effects in the terminal galactosylation with protective efficacy of glycosphingolipid (GSPL) in mice.
- for the digestion of radioactive oligosaccharides.
- as a position-specific enzymeto study its effects on the virulence profile of avirulent Leishmania donovani clone (A-LD).
Biokémiai/fiziológiai hatások
β-Galactosidase plays a role in hydrolyzing the D-galactosyl moieties in oligosaccharides, polymers and secondary metabolites. It is widely applicable in the dairy industry to remove lactose from milk and dairy products for the benefit of lactose-intolerant individuals. β-Galactosidase is also applicable in the food industry to improve the sweetness, flavor and solubility.
Egység definíció
One unit will hydrolyze 1 μmole of p-nitrophenyl β-D-galactopyranoside per min at pH 5.0 at 37 °C.
Fizikai forma
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?