FAMLS
Fatty Acid Metabolite Library of Standards
Supplied by IROA Technologies
Szinonimák:
Mass Spectrometry Metabolite Library
About This Item
kiszerelés
pkg of 1 plates
gyártó/kereskedő neve
IROA Technologies
lemezméret
96 wells
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
Key primary metabolites and intermediates covering key metabolic pathways, including the following classes of fatty acids:
- Short chain
- Medium chain
- Long chain
- Very long chain
- Saturated and unsaturated
- Branched
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
96 unique small molecule fatty acid metabolites covering key metabolic pathways.
To view a complete list of compounds in the library for recent lots, download the plate maps below:
- FAMLS-LOT-205-49
The complete plate map with Name, parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMDB ID, PubChem Compound and Substance ID are provided with the software download.
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
To download the software package, click here - MLSDiscovery software.
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)