Merck
EMU192401
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Flg
About This Item
UNSPSC kód:
41105324
NACRES:
NA.51
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
leírás
Powered by Eupheria Biotech
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
Forma
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
TCTCAGAAGGCCAGGCAGTAGGAGCTCACAGGCAGTCTGGAGCCGGCCAGAGGCACGAGCAGCGGTCCTCCCGAGGCCAGCACGGCTCCGGATTCTACCCAGTATACTACTACTATGAACAACAAGAACACAGCGAGGAGGAGTCCGATTCCCAGCACCAGCACGGCCACCAGCACGAACAGCAACGCGGGCACCAGCACCAGCACCAGCACCAGCATGAGCACGAACAGCCCGAGTCCGGCCACAGGCAGCAGCAGTCCAGTGGGAGAGGACACCAGGGAGCCCACCAGGAACAGGGAAGGGACAGCGCCAGGTCCCGGGGTTCTAACCAAGGGCACAGCTCCTCTCGCCACCAGGCCGACTCTCCCAGGGTCAGCGCAAGATCAGGCTCAGGAGGAAGAGGACAGTCCCCCGACGCCTCTGGCCGCAGCTCAAACAGGAGGGACAGACCCCGGCAGCCCAGCCCCAGCCAGTCCAGTGACAGCCAAGTCCATTCTGGAGTCCAGGTCGAAGGCC
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... FLG(14246)
Általános leírás
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Jogi információk
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)