Merck
E6267
Sigma-Aldrich
Earle′s Balanced Salts
With sodium bicarbonate, without calcium chloride and magnesium sulfate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
EBSS
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
NaHCO3: 2.2 g/L
phenol red: 0.011 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Earle′s Balanced Salts is a balanced salt solution. It is used as an alternative for conventional simulated body fluids (c-SBF).
Recommended for suspension cultures or whenever cell clumping is a problem.
Alkalmazás
Earle′s Balanced Salts has been used:
  • to induce autophagy in mouse embryonic fibroblasts
  • in the preparation of melanotroph isolation medium
  • in the preparation of DNAse stock solution
Biokémiai/fiziológiai hatások
Balanced Salt solution participates in providing cells with water, bulk inorganic ions, and nutrients like carbohydrates essential for normal cell metabolism. It acts as an irrigating, transporting, and diluting fluid to maintain cellular osmotic balance. Balance salt solution helps in maintaining the medium within the physiological pH range (7.2 to 7.6).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Earle′s Balanced Salts
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)