Merck
E3024
Sigma-Aldrich
Earle′s Balanced Salts
With sodium bicarbonate, without phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
EBSS
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
phenol red: no
NaHCO3: 2.2 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Earle′s balanced salts solution (EBSS) is a saline solution with physiological pH that stimulates autophagy. It augments Bacillus Calmette-Guérin (BCG)-induced dendritic cells (DCs) by upregulating cluster of differentiation (CD86), human leukocyte antigen-DR isotype (HLA-DR), and interleukin (IL-6).
Alkalmazás
Earle′s balanced salts has been used to incubate filter-grown monolayers of Caco-2 cells to induce starvation, along with HEPES buffer to detect NADPH oxidase activity in trypsinized cells. It has also been used to treat CEM RES cells and perform amino acid depletion experiment.
Egyéb megjegyzések
Phenol red has been shown to interfere with the growth of some cells at cloning densities. Use this medium when working with stem cells or when growing cells at low densities.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Earle′s Balanced Salts
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)