Merck
E2758
Sigma-Aldrich
β-Estradiol
BioReagent, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
1,3,5-Estratriene-3,17β-diol, 17β-Estradiol, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene, Dihydrofolliculin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H24O2
CAS Number:
Molekulatömeg:
272.38
Beilstein:
1914275
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
mp
176-180 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=CC=C4[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Általános leírás
β-Estradiol or estradiol-17 β (E2) is secreted majorly by the large preovulatory follicles in the ovary. In addition, estradiol can be synthesized de novo from cholesterol have androgens synthesized from cholesterol. The aromatization of androgen by enzyme aromatase (P450arom) results in the β-estradiol production.
Alkalmazás
β-Estradiol has been used:
  • as a component of Dulbecco′s modified Eagle medium (DMEM) for culturing mammary tumor cells
  • as a oestrogenic compound for testing neuroprotective effects
  • as a component of medium199 for culturing oocytes
β-Estradiol is used to study cell differentiation and transformations (tumorigenicity).
Biokémiai/fiziológiai hatások
β-Estradiol (E2) is a major premenopausal hormone in women and is essential for spermiogenesis, sperm maturation and motility in men. Cultured bone marrow stem cells (BMSCs) have ability to synthesize E2 and could be exploited for treating estrogen deficiency. It mediates physiological functions through estrogen receptor (ER) α and ERβ.
The major estrogen secreted by the premenopausal ovary.
The major estrogen secreted by the premenopausal ovary. Estrogens direct the development of the female phenotype in embryogenesis and during puberty by regulating gene transcription and, thus, protein synthesis. It also induces the production of gonadotropins which, in turn, induce ovulation. Exposure to estradiol increases breast cancer incidence and proliferation.
Fizikai forma
powder-RT; stock-frozen in working aliquots, avoid repeated freeze/thaw
Feloldás
To prepare a 20 μg/ml stock solution, add 1 ml absolute ethanol to 1 mg β-estradiol; gently swirl to dissolve; add 49 ml sterile medium while mixing.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Estradiol
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)