Merck
D9785
SAFC
DMEM/F-12
With HEPES, without ʟ-glutamine, ʟ-leucine, ʟ-lysine, ʟ-methionine, CaCl2, MgCl₂, MgSO4, sodium bicarbonate, and phenol red, powde, suitable for cell cutlure
Szinonimák:
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham, DME/F-12, 1:1 mixture
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Product Name
DMEM/Nutrient Mixture F-12 Ham, With 15 mM HEPES, without L-glutamine, L-leucine, L-lysine, L-methionine, CaCl2, MgCl2, MgSO4, sodium bicarbonate, and phenol red, powder, suitable for cell culture
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
L-glutamine: no
HEPES: 15 mM
sodium pyruvate: 0.055 g/L
NaHCO3: no
phenol red: no
glucose: 3.15 g/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
The most basic formulation offered. This formulation is used by investigators who want to start with the essential components of (1;1) DME/Ham's F-12, and have the flexibility to optimize the formula for their own application. This base formulation is particularly suitable for studies of cell protein metabolism with labeL-tagged amino acids.
Mennyiség
Formulated to contain 14.8 grams of powder per liter of medium.
Feloldás
Supplement with 0.1545 g/L calcium chloride, 0.365 g/L L-glutamine, 0.05905 g/L L-leucine, 0.09125 g/L L-lysine, 0.0612 g/L magnesium chloride, 0.04884 g/L magnesium sulfate, 0.0172 g/L L-methionine, 1.2 g/L sodium bicarbonate.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMEM/Nutrient Mixture F-12 Ham
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)