D9779
DL-Dithiothreitol
≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
Szinonimák:
(±)-Dithiothreitol, rac-Dithiothreitol, Dithiothreitol, threo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, Cleland’s reagent, DTT
About This Item
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
≥99% (titration)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
mp
41-44 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
alkalmasság
suitable for molecular biology
idegen aktivitás
DNase, RNase, protease, none detected
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It has been used:
- as a component for protein extraction in western blot analysis
- to prepare sample lysis buffer for quantitative mass spectroscopy
- as a kinase buffer component for enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for molecular biology
- RNase, DNase, Exonuclease, and Protease-free
- High purity (HPLC ≥98%)
- No heavy metal ≤5ppm
Egyéb megjegyzések
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Dithiothreitol
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?