Merck
D8537
Sigma-Aldrich
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
liquid, Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
DPBS
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Product Name
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline, Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
glucose: no (Dextro)
sodium pyruvate: no
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline (DPBS) is a balanced salt solution (BSS) used for the handling and culturing of mammalian cells. DPBS buffer is used to irrigate, wash, and dilute mammalian cells while maintaining osmotic balance. It provides water and inorganic ions essential for normal cell metabolism. DPBS with calcium and magnesium facilitates cell binding and clumping. Dulbecco′s PBS without these ions can be used to wash and rinse suspended cells. Phosphate buffering maintains the pH in the physiological range.
Alkalmazás
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline has been used:
  • for the dilution of fresh red blood cells to study the trapping of red blood cell aggregate.
  • to wash the wells of a microtiter plate.
  • to wash the cells before resuspending them in lysis buffer for DNA isolation.
  • as a component of embryo holding medium for vitrification of embryos.
Still not finding the right product?
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)