Merck
D5773
Sigma-Aldrich
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
Without calcium chloride, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
DPBS
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Use this formulation of DPBS when tissue or cell dissociation or release is the objective. Also, suitable for studies that involve calcium metabolism.
Mennyiség
Formulated to contain 9.6 grams of powder per liter of medium.
Still not finding the right product?
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)