Merck
D5652
Sigma-Aldrich
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
DPBS
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
pH
7.2-7.8
oldhatóság
water: 9.6 g/L, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline is a balanced salt solution (BSS) widely used in tissue culture.
Alkalmazás
D-PBS is used to wash cells during preparation and serial transfer.
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline has been used:
  • as one of the pseudo-physiological solutions to study the in vitro degradation behavior of Fe–20Mn–1.2C alloy
  • to dissolve Angelica gigas powder for microencapsulation
  • to wash cells as part of cell culture treatments, wound-healing assay, transwell assay and apoptosis assay
  • to wash amniotic membrane for cellular analyses
Biokémiai/fiziológiai hatások
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline serves as an irrigating, transporting, and diluting fluid while maintaining intra- and extracellular osmotic balance. It hydrates cells and acts as a source of bulk inorganic ions essential for normal cell metabolism. This buffered saline acts as the principal energy source for cell metabolism when combined with a carbohydrate, such as glucose. It provides a buffering system to maintain the medium within the physiological pH range.
Mennyiség
Formulated to contain 9.6 grams of powder per liter of medium.
Egyéb megjegyzések
This D-PBS is formulated without Ca or Mg. Formulations with Ca and Mg added are also available
Still not finding the right product?
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)