D4031
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
liquid, Modified, with 36 mg sodium pyruvate, 50 mg streptomycin sulfate, 100 mg kanamycin monosulfate, 1000 mg glucose/L and CaCl₂, liquid, 0.1 μm filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
DPBS
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Product Name
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline, Modified, with 36 mg sodium pyruvate, 50 mg streptomycin sulfate, 100 mg kanamycin monosulfate, 1000 mg glucose/L and CaCl2, liquid, 0.1 μm filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
0.1 μm filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
sodium pyruvate: 0.036 g/L
glucose: 1.0 g/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Dulbecco′s phosphate buffered saline is a balanced salt solution, and a fully supplemented isotonic solution. It contains antibiotics and glucose and inorganic ions as energy sources. It is frequently used with primary cells where risk of contamination may be high.
Alkalmazás
Dulbecco′s phosphate buffered saline has been used :
- To study how ultrasound could enhance the delivery of anti inflammatory drug through cornea in corneal infections.
- In the detection of microtubules in sludge worms.
- For recovering bone marrow cells from the femur of green fluorescent protein (GFP) expressing mice.
- To study the inhibitory effect of 3-methyladenine on autophagy, in normal rat kidney (NRK) cell expressing GFP-LC3 (autophagy marker).
Képlet variáns
Contains 50 mg/L streptomycin sulfate and 100 mg/L kanamycin monosulfate.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?