D2650
Dimethyl sulfoxide
Hybri-Max™, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
Szinonimák:
DMSO
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2SO
CAS Number:
Molekulatömeg:
78.13
Beilstein:
506008
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
Grade:
Hybri-Max™
Bp:
189 °C (lit.)
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?grade
Hybri-Max™
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.7 (vs air)
gőznyomás
0.42 mmHg ( 20 °C)
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99.7%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
573 °F
robbanási határérték
42 %, 63 °F
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
cryopreservation: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
≤0.1% water
water
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: miscible (completely)
sűrűség
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
DMSO is a polar aprotic solvent used in chemical reactions, in polymerase chain reactions (PCR) and as a cryoprotectant vitrification agent for the preservation of cells, tissues and organs. DMSO is used in cell freezing media to protect cells from ice crystal induced mechanical injury. It is used for frozen storage of primary, sub-cultured, and recombinant heteroploid and hybridoma cell lines; embryonic stem cells (ESC), and hematopoietic stem cells. DMSO is frequently used in the combinations with BSA or fetal bovine serum (FBS).
Kiszerelés
100 mL in amber bottle
Glass ampoule packaging is now available under a new product number, D2653
Egyéb megjegyzések
This product is a Hybri-Max product. It is hybridoma tested and is assessed for suitability in cell freezing. This product is sterile filtered (0.2 micron) and tested for endotoxin levels.
Vigyázat
Supercools easily and remelts slowly at room temperature. Solidified product can be re-liquified by warming to room temperature without detriment to the product.
Jogi információk
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfoxide
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?