D1408
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
Liquid (10X), without MgCl₂ and CaCl₂, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
DPBS
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Product Name
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline, 10×, Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
sodium pyruvate: no
glucose: no (Dextro)
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline (DPBS) is a balanced salt solution.
Alkalmazás
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline has been used:
- in microfluidic cell culture of mouse embryonic stem cells (mESC)
- to dissolve albumin for adsorption studies
- in PC12 cell culture experiments
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline 10X is a stock solution used to prepare 1X D-PBS in cell culture grade water (W3500). D-PBS is used to wash cells during preparation and serial transfer.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?