Merck
D1283
Sigma-Aldrich
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
With calcium chloride and magnesium chloride, 10×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
DPBS
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
glucose: no (Dextro)
sodium pyruvate: no
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline is an isotonic saline solution used for washing cells and tissues. This balanced salt solution (BSS) is also used in cell culture as a buffering system to maintain the medium within the physiological pH range and as an irrigating, transporting and diluting fluid while maintaining intra- and extracellular osmotic balance.
Alkalmazás
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline has been used:
  • for decellularization of extracellular matrix (ECM)
  • to rinse biosensor chip to remove physically adsorbed mycolic acids
  • for washing cells before staining during in vitro biocompatibility test
Still not finding the right product?
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)