Merck
CMC0012
Sigma-Aldrich
XLDNA SIG10 Electrocompetent cells
for BAC & cosmid cloning
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.85
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
Escherichia coli
grade
Molecular Biology
növekedési mód
adherent or suspension
morfológia
rod shaped
technika/technikák
microbiological culture: suitable
sejttranszformáció
competent cell type: electrocompetent
transformation efficiency: ≥1 x 1010 cfu/μg
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
The XLDNA SIG10 Electrocompetent cells are designed for transformation of large constructs and increase in DNA yields.
These cells are manufactured using a novel procedure that maximizes transformation efficiencies with very large inserts and are an excellent choice for large construct transformation
Genotype
F - pro A+B+ lacIqZΔM15::Tn10 (TetR)] /mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) endA1 recA1 F80dlacZΔM15 ΔlacX74 araD139 Δ(ara, leu)7697 galU galK rpsL nupG λ- tonA (StrR)
Tulajdonságok és előnyök
  • Cells that enable the most challenging library construction and screening.
  • Highest available transformation efficiencies for library construction and screening.
  • Optimized for high yields of DNA
Komponensek
  • XLDNA SIG10 electrocompetent cells
  • pUC 19 transformation control DNA
  • recovery medium for cloning
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)