Merck
CHY5S
Sigma-Aldrich
α-Chymotrypsin from bovine pancreas
≥40 units/mg protein, vial of 5 mg
Szinonimák:
α-chymotrypsin A and B
About This Item
CAS Number:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
bovine pancreas
Minőségi szint
leírás
aseptically filled
típus
Type IV-S
Forma
solid
specifikus aktivitás
≥40 units/mg protein
molekulatömeg
25 kDa
összetétel
protein, ≥85% UV
kiszerelés
vial of 5 mg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... CTRB1(618826)
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Alkalmazás
α-Chymotrypsin from bovine has been used in a study to inform proteasome inhibition in order to advance anticancer research. α-Chymotrypsin from bovine has also been used in a study that functionalized surface anchored poly(methylhydrosiloxane) thin films on oxidized silicon wafers.
α-Chymotrypsin from bovine pancreas has been used:
  • as a supplement for the collection of semen into Tris diluent
  • as one of the proteases in the analysis of major histocompatibility complex (MHC) class II protease sensitivity assay
  • as a component in YEPD broth for biofilm dispersion assay
  • in the preparation of chitinase–chymotrypsin–DMSO buffer (CCD buffer) for enzymatic digestion of larvae
The enzyme from Sigma has been used to assess the effect of limited proteolysis with α-chymotrypsin on the sperm penetration.
Biokémiai/fiziológiai hatások
α-Chymotrypsin is a serine peptidase and has 241 amino acid residues contained in three polypeptide chains (A chain-13 residues, B chain-131 residues, and C chain-97 residues) linked by disulfide bridges. Molecular weight of this enzyme is found to be 25 kDa. Its pI is 8.75. It selectively hydrolyzes peptide bonds on the C-terminal side of tyrosine, phenylalanine, tryptophan, and leucine. Ca2+ activates and stabilizes the enzyme. The enzyme is inhibited by diisopropyl fluorophosphate (DFP), phenylmethanesulfonyl fluoride (PMSF), N-p-tosyl-L-phenylalanine chloromethyl ketone (TPCK), chymostatin, aprotinin, α1-antitrypsin, and α2-macroglobulin, 10 mM Cu2+ and Hg2+.
A serine protease that hydrolyzes peptide bonds with aromatic or large hydrophobic side chains (Tyr, Trp, Phe, Met, Leu) on the carboxyl end of the bond.
Egység definíció
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of BTEE per min at pH 7.8 at 25 °C.
Analízis megjegyzés
Protein determined by A1%/280
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)