C9584
Carboxypeptidase B from porcine pancreas
lyophilized powder
Szinonimák:
Peptidyl-L-lysine(L-arginine) hydrolase, Protaminase
biológiai forrás
Porcine pancreas
Minőségi szint
grade
Proteomics Grade
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥125 units/mg protein
molekulatömeg
34,000 Da± 600
tisztítva
affinity chromatography
összetétel
Protein, 40-70%
idegen aktivitás
carboxypeptidase A ≤1%
chymotrypsin ≤0.1%
trypsin ≤5%
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
S(Cc3ccccc3)C(=O)C(NC(=O)C2N(CCC2)C(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CCC(=O)O)C)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C31H38N4O7S/c1-20(32-26(36)15-16-27(37)38)28(39)33-21(2)30(41)35-17-9-14-25(35)29(40)34-24(18-22-10-5-3-6-11-22)31(42)43-19-23-12-7-4-8-13-23/h3-8,10-13,20-21,24-25H,9,14-19H2,1-2H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,40)(H,37,38)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWURVFFNODFJBJ-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?