C9017
Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
Sepharose™ conjugate, buffered aqueous suspension
Szinonimák:
ConA
About This Item
UNSPSC kód:
12161501
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?biológiai forrás
Canavalia ensiformis
Minőségi szint
konjugátum
Sepharose™ conjugate
Forma
buffered aqueous suspension
tartalmaz
20% ethanol as preservative
a címkézés mértéke
10-16 mg per mL
Mátrix
Sepharose 4B
mátrix aktiválás
cyanogen bromide
mátrix csatolmány
amino
mátrix távtartó
1 atom
kapacitás
≥25 mg/mL binding capacity (thyroglobulin)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Alkalmazás
Used for the purification of glycoproteins containing mannose.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Con A is not blood group specific but has an affinity for terminal α-D-mannosyl and α-D-glucosyl residues. Ca2+ and Mn2+ ions are required for activity. Con A dissociates into dimers at pH 5.6 or below. Between pH 5.8 and pH 7.0, Con A exists as a tetramer; above pH 7.0 higher aggregates are formed. Con A exhibits mitogenic activity which is dependent on its degree of aggregation. Succinylation results in an active dimeric form which remains a dimer above pH 5.6.
Fizikai forma
Suspension in 0.1 M acetate buffer, pH 6.0, containing 1 M NaCl, and 1 mM each of CaCl2 , MgCl2, and MnCl2
Analízis megjegyzés
Where reported, agglutination activity is expressed in μg/ml and is determined from serial dilutions in phosphate buffered saline, pH 6.8, containing Ca2+ and Mn2+ of a 1 mg per mL solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes after 1 hr incubation at 25 °C.
Jogi információk
Sepharose is a trademark of Cytiva
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
102.2 °F
Lobbanási pont (C)
39 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?