C7642
Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
FITC conjugate, Type IV, lyophilized powder
Szinonimák:
ConA
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?biológiai forrás
Canavalia ensiformis
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
típus
Type IV
Forma
lyophilized powder
összetétel
Protein, 5-15% biuret
a címkézés mértéke
3-6 mol FITC per mol protein
szennyeződések
Carbohydrate, essentially free
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
For the fluorescent detection of glycoproteins containing α−D-mannose or α−D-glucose
Biokémiai/fiziológiai hatások
Con A is not blood group specific but has an affinity for terminal α-D-mannosyl and α-D-glucosyl residues. Ca2+ and Mn2+ ions are required for activity. Con A dissociates into dimers at pH 5.6 or below. Between pH 5.8 and pH 7.0, Con A exists as a tetramer; above pH 7.0 higher aggregates are formed. Con A exhibits mitogenic activity which is dependent on its degree of aggregation. Succinylation results in an active dimeric form which remains a dimer above pH 5.6.
Kiszerelés
Package size based on protein content
Fizikai forma
Lyophilized powder containing phosphate buffer salts and NaCl
Analízis megjegyzés
Where reported, agglutination activity is expressed in μg/ml and is determined from serial dilutions in phosphate buffered saline, pH 6.8, containing Ca2+ and Mn2+ of a 1 mg per mL solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes after 1 hr incubation at 25 °C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)