Merck
C7555
Sigma-Aldrich
Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
agarose conjugate, Type VI, saline suspension
Szinonimák:
ConA
About This Item
UNSPSC kód:
12161501
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
Canavalia ensiformis
Minőségi szint
konjugátum
agarose conjugate
típus
Type VI
Forma
saline suspension
a címkézés mértéke
15-30 mg concanavalin A protein per mL
Mátrix
cross-linked 4% beaded agarose
mátrix aktiválás
cyanogen bromide
mátrix csatolmány
amino
mátrix távtartó
1 atom
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
Concanavalin A (Con A), isolated from Jack beans (Canavalia ensiformis), is a mannose or glucose specific-binding lectin. The lectin is a tetramer and each subunit possesses a saccharide-binding site. Con A can be isolated by affinity chromatography with dextrans.
Alkalmazás
Concanavalin A (Con A) has been used for enzyme immobilization.
Used for the purification of glycoproteins containing mannose
Biokémiai/fiziológiai hatások
Con A is not blood group specific but has an affinity for terminal α-D-mannosyl and α-D-glucosyl residues. Ca2+ and Mn2+ ions are required for activity. Con A dissociates into dimers at pH 5.6 or below. Between pH 5.8 and pH 7.0, Con A exists as a tetramer; above pH 7.0 higher aggregates are formed. Con A exhibits mitogenic activity which is dependent on its degree of aggregation. Succinylation results in an active dimeric form which remains a dimer above pH 5.6.
Concanavalin A (Con A) is a T cell mitogen that can activate the lymphocytes.
Con A can induce tumor cell death through autophagy.
Fizikai forma
Suspension in 1.0 M NaCl + 0.1 M potassium phosphate, pH 6.0, with 1 mM CaCl2, 1 mM MgCl2 and 1 mM MnCl2 containing preservative
Analízis megjegyzés
Where reported, agglutination activity is expressed in μg/ml and is determined from serial dilutions in phosphate buffered saline, pH 6.8, containing Ca2+ and Mn2+ of a 1 mg per mL solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes after 1 hr incubation at 25 °C.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)