Merck
C4129
Sigma-Aldrich
α-Chymotrypsin from bovine pancreas
Type II, lyophilized powder, ≥40 units/mg protein
Szinonimák:
α-chymotrypsin A and B, alpha-chymotrypsin
About This Item
CAS Number:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
eCl@ss:
42010112
NACRES:
NA.54
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
típus
Type II
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥40 units/mg protein
molekulatömeg
25 kDa
összetétel
protein, ≥85%
szín
white to off-white
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... CTRB1(618826)
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Alkalmazás
The enzyme from Sigma has been used to study the structure-function relationship in glycosylated α-chymotrypsin using immobilized metal-ion affinity chromatography (IMAC) and immobilized metal-ion affinity capillary electrophoresis (IMACE).
Biokémiai/fiziológiai hatások
α-Chymotrypsin is a serine peptidase and has 241 amino acid residues contained in three polypeptide chains (A chain-13 residues, B chain-131 residues, and C chain-97 residues) linked by disulfide bridges. Molecular weight of this enzyme is found to be 25 kDa. The pI is 8.75. It selectively hydrolyzes peptide bonds on the C-terminal side of tyrosine, phenylalanine, tryptophan, and leucine. Ca2+ activates and stabilizes the enzyme. The enzyme is inhibited by diisopropyl fluorophosphate (DFP), phenylmethanesulfonyl fluoride (PMSF), N-p-tosyl-L-phenylalanine chloromethyl ketone (TPCK), chymostatin, aprotinin, α1-antitrypsin, and α2-macroglobulin, 10 mM Cu2+ and Hg2+.
A serine protease that hydrolyzes peptide bonds with aromatic or large hydrophobic side chains (Tyr, Trp, Phe, Met, Leu) on the carboxyl end of the bond.
Egység definíció
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of BTEE per min at pH 7.8 at 25 °C.
Elkészítési megjegyzés
Produced from 3× crystallized chymotrypsinogen
Analízis megjegyzés
Protein determined by E1%/280
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)