Merck
C3142
Sigma-Aldrich
α-Chymotrypsin from bovine pancreas
(TLCK treated to inactivate residual tryspin activity), Type VII, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥40 units/mg protein
Szinonimák:
TLCK-Chymotrypsin
About This Item
CAS Number:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
eCl@ss:
42010112
NACRES:
NA.54
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
típus
Type VII
Forma
essentially salt-free, lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥40 units/mg protein
molekulatömeg
25 kDa
oldhatóság
1 mM HCl: soluble 10 mg/mL, clear
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... CTRB1(618826)
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Alkalmazás
α-Chymotrypsin from Sigma has been used to determine the crystal structures of two homologous inhibitors (pars intercerebralis major peptide-C and pars intercerebralis major peptide-D2v) from the insect Locusta migratoria by forming a complex with the enzyme.
Biokémiai/fiziológiai hatások
α-Chymotrypsin is a serine peptidase and has 241 amino acid residues contained in three polypeptide chains (A chain-13 residues, B chain-131 residues, and C chain-97 residues) linked by disulfide bridges. Molecular weight of this enzyme is found to be 25 kDa. Its pI is 8.75. It selectively hydrolyzes peptide bonds on the C-terminal side of tyrosine, phenylalanine, tryptophan, and leucine. Ca2+ activates and stabilizes the enzyme. The enzyme is inhibited by diisopropyl fluorophosphate (DFP), phenylmethanesulfonyl fluoride (PMSF), N-p-tosyl-L-phenylalanine chloromethyl ketone (TPCK), chymostatin, aprotinin, α1-antitrypsin, α2-macroglobulin, 10 mM Cu2+ and Hg2+.
A serine protease that hydrolyzes peptide bonds with aromatic or large hydrophobic side chains (Tyr, Trp, Phe, Met, Leu) on the carboxyl end of the bond.
Egység definíció
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of BTEE per min at pH 7.8 at 25 °C.
Elkészítési megjegyzés
TLCK treatment inactivates trypsin which may be present in chymotrypsin, without affecting the chymotrypsin activity.
Analízis megjegyzés
Protein determined by A1%/280
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)