C0615
Cellulase from Trichoderma sp.
powder, ≥5,000 units/g solid
Szinonimák:
Onozuka RS
Forma
powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥5,000 units/g solid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
oldhatóság
deionized water: soluble 3.0 mg/mL (Sterile; In the presence of 0.15% polyhexamethylene biguanide (PHMB))
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?