Merck
A8530
Sigma-Aldrich
m-Aminophenylboronic acid–Agarose
saline suspension
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
saline suspension
Minőségi szint
a címkézés mértéke
5-20 μmol per mL
Mátrix
cross-linked 6% beaded agarose
mátrix aktiválás
epoxy
mátrix csatolmány
amino
mátrix távtartó
12 atoms
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[X]Nc1cc(ccc1)B(O)O
Általános leírás
m-Aminophenylboronic acid–Agarose is applicable as a boronate affinity matrix for the purification of severe acute respiratory syndrome′s (SARS-CoV) nucleoprotein (NP) antigen.
Alkalmazás
m-Aminophenylboronic acid–Agarose has been used as a separating gel in the boronate affinity chromatography of albumins. It has also been used as a resin for purification of 3,4-dihydroxyphenylacetaldehyde (DOPAL)-bound α-synuclein (α-syn).
Fizikai forma
Suspension in 0.5 M NaCl, 0.1 M sodium acetate, pH 5.0.
Still not finding the right product?
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)