Merck
A8312
Sigma-Aldrich
m-Aminophenylboronic acid–Agarose
aqueous suspension
Szinonimák:
(3-aminophenyl)boronic acid-Agarose, 3-Aminophenylboronic acid–Agarose, m-APBA-Agarose, m-Aminophenylboronic acid resin
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
aqueous suspension
Minőségi szint
a címkézés mértéke
40-80 μmol per mL
Mátrix
6% beaded agarose
mátrix aktiválás
epichlorohydrin
mátrix csatolmány
through amino to carboxyls of EDTA
mátrix távtartó
9 atoms
kapacitás
≥8 mg/mL binding capacity (peroxidase Type VI)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[X]Nc1cc(ccc1)B(O)O
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
m-Aminophenylboronic acid (m-APBA) immobilized on an agarose gel is useful in immunoglobulins capture, but also leads to non-specific interactions. m-APBA is a boronate affinity matrix that is effectively used for affinity purification of monoclonal antibodies.
Alkalmazás
m-Aminophenylboronic acid-Agarose has been used:
  • as a component of the column for the purification of Escherichia coli TOP10F cells
  • with cell lysates of various cells for detection of PARylated (Poly(ADP-ribos)ylation) proteins.
  • in the affinity purification of horseradish peroxidase (HRPO)
  • in the glycated human serum albumin (gHSA) purification
Fizikai forma
Suspension in water containing 0.002% chlorhexidine diacetate.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)