A7638
Bovine Serum Albumin
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Teszt
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
~66 kDa
tisztítva
cold ethanol and heatshock fractionation
kiszerelés
poly bottle of
eredet
USA origin
technika/technikák
blocking: suitable
microbiological culture: suitable
szennyeződések
essentially globulin free
pH
7
oldhatóság
water: soluble (50 mg/ml)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)