Merck
A7089
Sigma-Aldrich
Accumax solution
sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
Cell detachment solution
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
Forma
solution
koncentráció
1 ×
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
pH
6.8-7.8
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Accumax has proven effective in dissociating clumped cells in suspension cultures of hybridomas, CHO, BHK, 293, COS and Sf9 cells. The solution performed extremely well in dissociating cell counting, viral transfection assays, cell sorting, flow cytometry, and bioreactor scale-up. It has also been used to create single cell suspensions from clumped cell cultures for accurate cell counting, detachment of cells from primary tissue, and the routine detachment of cells from standard tissue culture plasticware and adhesion coated plasticware.
TM=["Accumax"] solution has been used:
  • for detaching single walled carbon nanotubes from the extracellular matrix (ECM) in epithelial cells
  • for dissociation of retinal pigmented epithelial cells prior to passaging
  • for dissociation of islets from pancreas
Biokémiai/fiziológiai hatások
Accumax is a cell detachment solution consisting of proteolytic and collagenolytic enzymes. Each bottle has 100 mL of 1x Accumax enzymes in Dulbecco′s PBS. There are no mammalian or bacterial-derived products found in Accumax.
Tulajdonságok és előnyök
Ready-to-use sterile liquid for in vitro cell applications
Vigyázat
Accumax is stable when stored at -20°C. After thawing, the product can be stored for up to 2 months at 4°C.
Képlet variáns
Prepared in Dulbecco′s PBS (0.2 g/L KCl, 0.2 g/L KH2PO4, 8 g/L NaCl, and 1.15 g/L Na2HPO4). Refer to Product Data Sheet on the website for product usage information.
Elkészítési megjegyzés
This product is supplied as a sterile, ready-to-use frozen liquid. Accumax should be thawed at 37°C before use, and added at equal volume to a sample of clumped cells. Allow 5-10 minutes at 37°C for incubation and count cells as you would normally.
Jogi információk
Accumax is a trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)