A7030
Bovine Serum Albumin
heat shock fraction, protease free, fatty acid free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
~66 kDa
tisztítva
heat shock fractionation
eredet
USA origin
koncentráció
≥95% protein
szabadzsírsav-tartalom
≤0.02%
technika/technikák
ELISA: suitable
blood typing: suitable
ligand binding assay: suitable
szennyeződések
essentially globulin free
veszteség
≤5%
pH
7
oldhatóság
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
protease ≤0.005 U/mg
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Általános leírás
This BSA product is specifically evaluated and tested for the following properties:
- Very low protease content / protease-free
- Very low fatty acid content / fatty acid-free
Protease-free BSA is especially useful for applications like:
- Enzyme assays
- Protein-based assays
- Protease-sensitive techniques that include:
b. Nucleic acid hybridization
c. Radioimmunoassay (RIA)
Alkalmazás
- as a constituent of medium used for the differentiation of human pluripotent stem cells
- in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and sandwich ELISA
- to permeabilize fetal cortical cells
This A7030 BSA has specifically been used as a component of blocking buffer in a peptide-based ELISA assay for analysis of COVID-19 / SARS-CoV-2 samples (Poh, C.K. et al., Nat. Commun., 11(1), 2806 (2020)).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Heat shock fractionated
- Protease-free
- Fatty acid-free
- Essentially globulin-free
Elkészítési megjegyzés
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)