Merck
A4503
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin
cold ethanol fraction, pH 5.2, ≥96%
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
CAS Number:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.27
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
bovine
Teszt
≥96%
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
~66 kDa
tisztítva
cold ethanol fractionation
eredet
USA origin
technika/technikák
ELISA: suitable
blood typing: suitable
microbiological culture: suitable
szennyeződések
BT and VSV virus, tested
veszteség
≤5%
pH
5.2
oldhatóság
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Általános leírás
Bovine serum albumin is a model protein in various studies and is made up of 583 amino acids. It is a water-soluble protein with a molecular weight of 66.4kDa. Six α-helices form three homologous domains of BSA. Depending on pH, it undergoes reversible conformational isomerization. The native structure of the protein becomes reactive and flexible on heating.
Alkalmazás
  • Bovine Serum Albumin has been used in solution prepared for the isolation of heart mitochondria.
  • It has been used in the cytotoxicity assay buffer.
  • It has been used for the induction of protein overload nephropathy in rats.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Certain conformational and primary-sequence epitopes of BSA are suspected allergens in human beef and milk allergies.
Elkészítési megjegyzés
Often referred to as Cohn fraction V; this product is prepared by a modified method of the Cohn cold ethanol fractionation method.
Serum albumin may be referred to as Fraction V. This naming convention is taken from the original Cohn method of fractionating serum proteins using cold ethanol precipitation. Serum albumin was found in the fifth ethanol fraction using Cohn′s method. Since then, the term "Fraction V" has been used by some to describe serum albumin regardless of the method of preparation. Others have used this term to describe serum albumin purified by ethanol fractionation methods that have been highly modified since the original Cohn method was described. Sigma-Aldrich manufactures and distributes serum albumins purified from a variety of primary methods including the true Cohn fractionation method, modified ethanol fractionation methods, heat shock and chromatography. Additional purification steps may include crystallization or charcoal filtration.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)