Merck
A3311
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin
powder, BioXtra
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
CAS Number:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Forma
powder
molekulatömeg
~66 kDa
kiszerelés
poly bottle of
eredet
USA origin
technika/technikák
cell culture | embryo: suitable
veszteség
≤5%
pH
6.5-7.5
oldhatóság
water: soluble (40 mg/ml)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
This albumin has been qualified for use in media designed to support in vitro applications such as mouse blastocyst and morulae culture.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Bovine serum albumin is broadly used as an additive to cell culture media, especially serum-free media. It provides a range of benefits including protection from oxidative damage and stabilization of other media components such as fatty acids and pyridoxal.
Certain conformational and primary-sequence epitopes of BSA are suspected allergens in human beef and milk allergies.
Elkészítési megjegyzés
Serum albumin may be referred to as Fraction V. This naming convention is taken from the original Cohn method of fractionating serum proteins using cold ethanol precipitation. Serum albumin was found in the fifth ethanol fraction using Cohn′s method. Since then, the term "Fraction V" has been used by some to describe serum albumin regardless of the method of preparation. Others have used this term to describe serum albumin purified by ethanol fractionation methods that have been highly modified since the original Cohn method was described. Sigma-Aldrich manufactures and distributes serum albumins purified from a variety of primary methods including the true Cohn fractionation method, modified ethanol fractionation methods, heat shock and chromatography. Additional purification steps may include crystallization or charcoal filtration.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)