Merck
A3294
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin
heat shock fraction, protease free, pH 7, ≥98%
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
CAS Number:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.27
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
~66 kDa
tisztítva
heat shock fractionation
kiszerelés
poly bottle of
eredet
USA origin
technika/technikák
ELISA: suitable
blood typing: suitable
microbiological culture: suitable
szennyeződések
protease, none detected
veszteség
≤5%
pH
7
oldhatóság
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Általános leírás
Albumin is abundantly present in human plasma. Increased levels of albumin result in dehydration. Albumin turnover is usually found in children with iron deficiency anemia. It is a predictive indicator for liver disease.
Alkalmazás
Bovine Serum Albumin has been used:
  • to block non-specific binding of the antibodies
  • as a component of activating medium for inducing sperm motility
  • to determine the protein concentration of the bacteriocin by the bicinchoninic acid (BCA) method
Biokémiai/fiziológiai hatások
Certain conformational and primary-sequence epitopes of BSA are suspected allergens in human beef and milk allergies.
Tulajdonságok és előnyök
  • Heat shock fractionated
  • Protease-free
Elkészítési megjegyzés
Prepared using heat shock fractionation
Serum albumin may be referred to as Fraction V. This naming convention is taken from the original Cohn method of fractionating serum proteins using cold ethanol precipitation. Serum albumin was found in the fifth ethanol fraction using Cohn′s method. Since then, the term "Fraction V" has been used by some to describe serum albumin regardless of the method of preparation. Others have used this term to describe serum albumin purified by ethanol fractionation methods that have been highly modified since the original Cohn method was described. Sigma-Aldrich manufactures and distributes serum albumins purified from a variety of primary methods including the true Cohn fractionation method, modified ethanol fractionation methods, heat shock and chromatography. Additional purification steps may include crystallization or charcoal filtration.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)