Merck
A1470
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin
lyophilized powder, low endotoxin, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
CAS Number:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.27
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
bovine
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
~66 kDa
tisztítva
heat shock fractionation
kiszerelés
poly bottle of
eredet
USA origin
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤20 ppm Pb
≤3 EU/mg endotoxin
pH
7
oldhatóság
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
standard plate count (Bioburden) <500 (CFU/g)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Certain conformational and primary-sequence epitopes of BSA are suspected allergens in human beef and milk allergies.
Tulajdonságok és előnyök
  • Tested for use in cell culture
  • Low endotoxin
Elkészítési megjegyzés
Manufactured by a novel process that maintains the lipid and growth factor characteristics of cold-ethanol precipitated albumins.
Serum albumin may be referred to as Fraction V. This naming convention is taken from the original Cohn method of fractionating serum proteins using cold ethanol precipitation. Serum albumin was found in the fifth ethanol fraction using Cohn′s method. Since then, the term "Fraction V" has been used by some to describe serum albumin regardless of the method of preparation. Others have used this term to describe serum albumin purified by ethanol fractionation methods that have been highly modified since the original Cohn method was described. Sigma-Aldrich manufactures and distributes serum albumins purified from a variety of primary methods including the true Cohn fractionation method, modified ethanol fractionation methods, heat shock and chromatography. Additional purification steps may include crystallization or charcoal filtration.
Jogi információk
Cohn Analog is a trademark of Proliant, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)