Merck
A1420
Sigma-Aldrich
Ames′ Medium
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
About This Item
UNSPSC kód:
41161501
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
glucose: 1.081 g/L (Dextro)
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.073 g/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Ames′ Medium has been formulated to support retinal tissue in relatively short-term culture. It is suitable for maintaining central nervous system tissue in vitro.
Alkalmazás
Ames′ Medium has been used to maintain rat/mice/macaque monkey eye for the isolation of retina.
Mennyiség
Formulated to contain 8.8 grams of powder per liter of medium.
Feloldás
Supplement with 1.9 g/L sodium bicarbonate.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)