95289
Water
for cell biology
Szinonimák:
Water for cell culture
About This Item
Product Name
Water, for cell biology, sterile ultrafiltered
Minőségi szint
Forma
liquid
minőség
sterile ultrafiltered
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
dilution
(for analytical testing)
szennyeződések
mycoplasma, none detected (fluorimetric detection of DNA traces; Hoechst test with Bisbenzimide H 33258 (Cat. No 14530))
≤0.005 EU/mL endoxins
törésmutató
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
kation nyomok
Ca: <10 ppb
Mg: <10 ppb
alkalmazás(ok)
cell analysis
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to rinse the corroded and noncorroded disks in lipopolysaccharide affinity assay
- during hydrogel synthesis and preparation
- in the preparation of 2-mercaptoethanol and CpG-ODN stock solution
- in the preparation of lipopolysaccharides (LPS)
Egyéb megjegyzések
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?