Merck
95284
Sigma-Aldrich
Water
for molecular biology, suitable for FISH
Szinonimák:
H2O
About This Item
Lineáris képlet:
H2O
CAS Number:
Molekulatömeg:
18.02
Beilstein:
2050024
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191602
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
Grade:
Molecular Biology
Bp:
100 °C (lit.)
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Product Name
Water, sterile filtered
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
minőség
sterile filtered
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
FISH: suitable
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
törésmutató
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
vezetőképesség
0.0-5 μS/cm at 25 °C
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
kation nyomok
Ca: <10 ppb
Mg: <10 ppb
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Molecular biology grade water is sterile filtered and ready to use, free from DNase, RNase, phosphatase, and protease contamination.
Alkalmazás
Water, sterile filtered has been used:
  • for cloning and plasmid construction.
  • for restriction digestion of PCR amplicons in polysaccharide A (PSA) restriction method.
  • in RNA isolation.
  • fluorescence in situ hybridization (FISH).
  • to dilute the samples of CVF (cervicovaginal fluid) and menstrual extracts for testing specificity through reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) amplification of mRNA.
  • for DNA quantification using quantitative polymerase chain reaction (qPCR).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)