Merck
93482
Sigma-Aldrich
Phenylmethanesulfonyl fluoride solution
~0.1 M in ethanol (T)
Szinonimák:
Benzylsulfonyl fluoride, PMSF
About This Item
CAS Number:
Beilstein:
2088311
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
microbial
synthetic
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
~0.1 M in ethanol (T)
sűrűség
0.797 g/mL at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FS(=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Phenylmethanesulfonyl fluoride solution has been used as a component in the cell lysate buffer in breast adenocarcinoma cell line, fibrosarcoma cell line and D5 hindbrain and spinal cord neural progenitors.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Administration of PMSF produces analgesia unrelated to its anticholinesterase effect, and prolongs the analagesic effect of centrally administered β-endorphin.
Phenylmethanesulfonyl fluoride (PMSF) is a serine protease inhibitor. It binds covalently to active site residue of proteases and prevents proteolytic activity. PMSF is used in cell lysate buffers during protein purification to prevent target protein degradation. PMSF effectively inhibits the naloxone-precipitated withdrawal jumping.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)