Merck
93350
Sigma-Aldrich
Trizma® base
≥99.7% (T), crystalline, puriss p.a., aminopeptidase substrate
Szinonimák:
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol
About This Item
Lineáris képlet:
NH2C(CH2OH)3
CAS Number:
Molekulatömeg:
121.14
Beilstein:
741883
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Product Name
Trizma® base, puriss. p.a., ≥99.7% (T)
leírás
aminopeptidase substrate
Minőségi szint
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥99.7% (T)
Forma
crystalline
izzítási maradék
≤0.01% (as SO4)
pH
10.5-11.5 (25 °C, 10% in H2O)
hasznos pH-tartomány
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
168-172 °C
oldhatóság
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
10 % in H2O
UV-elnyelés
λ: 230 nm Amax: ≤0.6
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 430 nm Amax: ≤0.01
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tris is an established basimetric standard and buffer used in biochemistry and molecular biology. It may be used by itself as a buffer or as a component of mixed buffer formulations, such as Tris-EDTA (TE) buffer, Tris-acetate-EDTA (TAE) buffer, Tris-borate-EDTA (TBE) buffer, etc. It is pure, essentially stable, relatively non-hygroscopic and has a high equivalent weight.
Alkalmazás
Tris base has been used:
  • In the preparation of TAE buffer for TAE agarose gel used to run PCR products by gel electrophoresis
  • As a component of sample buffer for SDS-PAGE
  • In the preparation of IEC (ion-exchange chromatography) buffer
Egyéb megjegyzések
Easily compare specifications for Trizma products with the Trizma specification table.
The pH values of all buffers are temperature- and concentration-dependent. For Tris buffers, pH increases about 0.03 unit per °C decrease in temperature, and decreases 0.03-0.05 unit per ten-fold dilution.
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Jogi információk
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® base
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)