Merck
78830
Sigma-Aldrich
Phenylmethanesulfonyl fluoride
≥99.0% (T)
Szinonimák:
α-Toluenesulfonyl fluoride, Benzylsulfonyl fluoride, PMSF, Phenylmethylsulfonyl fluoride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7FO2S
CAS Number:
Molekulatömeg:
174.19
Beilstein:
2088311
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
powder or crystals
szennyeződések
≤0.1% water
mp
92-95 °C
oldhatóság
anhydrous isopropanol: soluble 35 mg/mL, clear to faintly hazy, colorless to faintly yellow (Heating required)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
FS(=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Alkalmazás
Phenylmethanesulfonyl fluoride has been used as a component in radioimmunoprecipitation buffer for western blot analysis. It has also been used as a component in the RAW264.7 cell lysis buffer for western blotting.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phenylmethanesulfonyl fluoride has the ability to enhance the stability of plasma lipidome in lipidomic and metabolomic analysis. This serine protease inhibitor reduces the naloxone-precipitated withdrawal jumping behavior in morphine-dependent mice.
Egyéb megjegyzések
Specific trypsin and chymotrypsin inhibitor. Less toxic substitute for diisopropylfluorophosphate. Potentiates the effects of ischemia on brain mitochondria through its inhibition of phospholipase C.
Specific trypsin and chymotrypsin inhibitor; Less toxic substitute for diisopropylfluorophosphate. Potentiates the effects of ischemia on brain mitochondria through its inhibition of phospholipase C.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)