Merck
71736
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate solution
BioUltra, Molecular Biology, 10% in H2O
Szinonimák:
Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate solution
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS Number:
Molekulatömeg:
288.38
Beilstein:
3599286
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161902
eCl@ss:
39093306
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
leírás
anionic
termékcsalád
BioUltra
Forma
liquid
molekulatömeg
288.38 g/mol
koncentráció
10% in H2O
technika/technikák
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
5.0-6.5
sűrűség
1.01 g/mL at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤1 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.3
λ: 280 nm Amax: 0.2
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Alkalmazás
Sodium dodecyl sulfate solution has been used:
  • in the preparation of 2x extraction buffer
  • as a component in elution buffer for immunoprecipitation
  • in SDS–polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Sodium dodecyl sulfate (SDS)/lauryl sulfate, is an ionic detergent has the ability to disrupt biological membranes. It can block ribonuclease (RNase) and deoxyribonuclease (DNase) activity. SDS is one of the main constituents of several reagents, that are used to purify nucleic acids. It is also considered as a permeability enhancer in oral formulations.
Egyéb megjegyzések
In large-scale phenol extraction of RNA - promotes the dissociation of protein from nucleic acids when extracting from biological material
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)