59331C
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
liquid, sterile-filtered, DPBS Modified 10X, without calcium, without magnesium, suitable for cell culture
Szinonimák:
DPBS
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Minőségi szint
leírás
for research or for further manufacturing use
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
ambient
Alkalmazás
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline (DPBS) is intended for use in the maintenance of mammalian cells where a chemically defined balanced salt solution provides an environment that will maintain the structural and physiological integrity of cells in vitro. DPBS is commonly used in cell enumerations as a diluent, for rinsing cells and as a buffer in many chromatographic procedures. DPBS also is used to wash and resuspend cells during the dissociation process, where the presence of calcium and magnesium can inhibit trypsin activity. For this application, use DPBS Modified, which is formulated without calcium and magnesium salts.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?