59321C
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
liquid, sterile-filtered, DPBS Modified, without calcium, without magnesium, suitable for cell culture
Szinonimák:
DPBS
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Minőségi szint
leírás
for research or for further manufacturing use
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
ambient
Alkalmazás
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline has been used to resuspend phosphatidic acid (PA) or phosphoserine (PS). It has also been used for cell loading with Ca2+ indicator fura-2 AM.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?