Merck
56496
Sigma-Aldrich
Calcein-AM
Small Package (20 X 50 μg ), ≥90.0% (HPLC)
Szinonimák:
Calcein O,O′-diacetate tetrakis(acetoxymethyl) ester, fluorescein complexone, Calcein O,O′-diacetate tetrakis(acetoxymethyl) ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C46H46N2O23
CAS Number:
Molekulatömeg:
994.86
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
≥90.0% (HPLC)
fluoreszcencia
λex 496 nm; λem 516 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; Ca2+
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)Cc1c(OC(C)=O)ccc2c1Oc3c(CN(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)c(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45
InChI
1S/C46H46N2O23/c1-25(49)60-21-64-39(55)17-47(18-40(56)65-22-61-26(2)50)15-32-37(68-29(5)53)13-11-35-43(32)70-44-33(16-48(19-41(57)66-23-62-27(3)51)20-42(58)67-24-63-28(4)52)38(69-30(6)54)14-12-36(44)46(35)34-10-8-7-9-31(34)45(59)71-46/h7-14H,15-24H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XKFSBWQWNMZWFA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Calcein-AM, also known as Calcein-acetoxymethyl ester, is a non-fluorescent molecule converted into an anionic fluorescent form by intracellular esterase enzymes. It provides a continuous visualization of adherent cells during the experiment. Calcein-AM is a vital dye that introduces Calcein in living cells with intact cell membranes. The fluorescent part of Calcein-AM localizes in the intracellular spaces after esterase-dependent cellular trapping, displaying cytotoxic activity in cells.
Alkalmazás
Calcein-AM is used as a cell viability stain and as a neutral substrate for multidrug (MDR) efflux transporters. In cancer research, it is used as a neutral substrate for multidrug resistance protein MRP. Fluorescence assays to determine human erythrocyte viability and aging uses Calcein-AM as a probe.
Non-fluorescent cell permeable derivative of calcein, becomes fluorescent on hydrolysis. Used as a neutral substrate for multidrug resistance protein, MRP; employed in tumor research.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcein-AM
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)