56064C
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
dry powder, DPBS Modified, without calcium, without magnesium, suitable for cell culture
Szinonimák:
DPBS
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Minőségi szint
leírás
for research or for further manufacturing use
Forma
dry powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
kiszállítva
ambient
Alkalmazás
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline (DPBS) is intended for use in the maintenance of mammalian cells where a chemically defined balanced salt solution provides an environment that will maintain the structural and physiological integrity of cells in vitro. DPBS is commonly used in cell enumerations as a diluent, for rinsing cells and as a buffer in many chromatographic procedures. DPBS also is used to wash and resuspend cells during the dissociation process, where the presence of calcium and magnesium can inhibit trypsin activity. For this application, use DPBS Modified, which is formulated without calcium and magnesium salts.
Dulbecco′s phosphate buffered saline (DPBS) has been used in in vitro degradation studies of specimens.
Mennyiség
Formulated to contain 9.6 grams of powder per liter of medium.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?